Learn More
Heidolph™ Inkubationshaube hoch für Inkubator 1000 .
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Inkubator
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Haube hat eine Höhe von 267 mm und ist daher ideal für Erlenmeyerkolben bis 500 ml geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 115/230 V |
| Produkttyp | Hohe Haube |
| Abmessungen (L x B x H) | 394 x 546 x 267 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Inkubator |