Learn More
MP Biomedicals™ Fördermedium für starkes Wachstum
Artikelnummer. 11400295 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 10 l
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400295 1 x 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11400295 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091033822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.20 CHF
    69.73 CHF / 10 Liter
    Sparen 3.47 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Empfohlen für das Wachstum und die Unterstützung von Zellen auf Mikroträgermatrizen.
Das Fördermedium für starkes Wachstum ist eine Modifikation von DMEM, bei der 3.6 g/l Fruktose anstelle von Glukose verwendet wird, was zu einer besseren pH-Kontrolle und höheren Zellerträgen führt. Fructose wird langsamer metabolisiert als Glucose, was z
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp Zellkulturmedien
Mit Additiven Glutamin
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikroträgerkulturen
Menge 1 x 10 l
pH 7,3 bis 8,3
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern
Beschreibung Fördermedium für starkes Wachstum