Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Berzeliusbecher, ohne Ausguss
Catalog Number 11792909
285.33 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
100 mL
Der Berzeliusbecher ist ein hohes Becherglas ohne Skala und Ausguss und somit ein universell einsetzbares Laborglas.
Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala. Bechergläser in hoher Form und ohne Ausguss werden Berzelsiusbecher genannt.
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtern, Heizen, Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten
Anzahl pro Packung 10 St./Packung