Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Hoch-Form-Becher
Artikelnummer. 10567671
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
150 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10567671 150 mL 10 Stück
10345691 50 mL 10 Stück
10121381 100 mL 10 Stück
10727711 800 mL 10 Stück
10672282 1000 mL 10 Stück
10274291 3000 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10567671 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 07004043
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Becher in hoher Form
  • Gemäß DIN 12331/ISO 3819
  • Mit Graduierung
  • Mit Ausguss
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 54 mm
Kapazität (metrisch) 150 mL
Material Glas
Höhe (metrisch) 95 mm
Menge 10
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819, DIN 12331