Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ High Form Beaker
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
150 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Beschreibung
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
- Mit Graduierung
- Mit Ausguss
- Material: DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 38 mm |
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Material | Glas |
Höhe (metrisch) | 70 mm |
Menge | 10 |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12331, ISO 3819 |