Learn More
Brady™ Farbbänder mit hoher Dichte für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11889504
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Magenta
Rot
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11889504
Marke: Brady™ 114552
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
  • Farbbänder für Drucker, Farbbänder für tragbare Drucker
  • Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
  • BMP71 R6900 Series, Farbband für Drucker
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP71 Etikettendrucker
Länge (angloamerikanisch) 50 yd.
Breite (angloamerikanisch) 1.97 in.
Länge (metrisch) 46 m
Breite (metrisch) 50,8 mm
Abmessungen (L x B) 46 m x 50,8 mm
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6900, blau, für BMP71-Drucker
Menge Je 1