Learn More
Kautex™ Dose HDPE 376, 250ml, mit aufgeschraubtem Verschlu
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
Packungsgröße:
26432 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | HDPE |
| Ersatzverschluss | Schraubverschluss |
| Menge | Gehäuse 1Each |
| Closure Included | Ja |
| Produkttyp | Dose |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |