Beschreibung
- Zur Verwendung mit der Vortex-Genie 2 und Vortex-Genie Pulse vertieften Plattform
- Für die Aufnahme von:
- Röhrchen 9 bis 16 mm
- Röhrchen 14 bis 29 mm
- Röhrchen 29 bis 37 mm
- Leere Schaumstoffeinsätze ermöglichen eine individuelle Anpassung für Gefäße mit unüblicher Form
- Alle Artikel im großen Probenset (Modell 302) enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortex-Genie 2 Mischer-Produktfamilie und Vortex-Genie Pulse für Becher, Kolben und große Röhrchen. |
| Enthält | Ein Sortiment an Schaumstoffeinsätzen für Röhrchen mit verschiedenen Durchmessern (9 bis 37 mm), 1 Leerer Schaumstoffeinsatz für Anpassung. |
| Erfordert | Versenkte Plattform 15547325 |