Learn More
Labconco Hochleistungs-Mikro- und 12 x 32 Rotor - CentriVap Pro
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
- Kompatibel mit CentriVap Professionelle Vakuumkonzentratoren
- Stapelbares Design
- Edelstahlmaterial
- Optionale PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Typ | Rotor |
| Material (Beschichtung) | PTFE |
| Rotorsystem | CentriVap Pro |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,8 in. |
| Höhe (metrisch) | 4.57 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 11,4 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 28.96 cm |