Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten mit hoher Haftfestigkeit für die allgemeine Kennzeichnung
Raue, glänzende und ungleichmäßige Oberflächen können mit dem ToughBond™ Polyester-Etikettenmaterial (B-483) mit besonders starker Klebkraft zuverlässig gekennzeichnet werden. Die Etiketten können mit einem kompakten tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
30.37 CHF - 79.75 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Permanent Rubber |
---|---|
Farbe | Black on White |
Ausführung | Gloss |
Format | Die-cut |
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17930730
|
Brady™
170773 |
0.5 x 1 in. |
75.65 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17910730
|
Brady™
170771 |
2 x 0.5 in. |
30.37 CHF
80 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17940730
|
Brady™
170772 |
2 x 1 in. |
79.75 CHF
140 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Vielseitig - perfekt für die allgemeine Kennzeichnung und für pulverbeschichtete sowie glatte Oberflächen aus Kunststoff geeignet
- Beständig - widerstandsfähig gegen Abrieb, extreme Temperaturen und Lösungsmittel wie Kraftstoff, Öl und Wasser
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis, der zuverlässig auf flachen strukturierten Metallen und glatten Kunststoffen haftet
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969, CSA-Zulassung, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Permanent Rubber | |
Gloss | |
Polyester | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
0.004 in. |
Black on White | |
Die-cut | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
-40°F to +248°F |