Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes HIF-1-alpha
Artikelnummer. p-6911007
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15398184
Marke: Invitrogen™ EHIF1A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enthält ausreichend Reagenzien und Puffer für Tests des HIF-1-alpha-Gehalts (Hypoxie-induzierter Faktor 1-alpha) in Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturlysat
Der ELISA für humanes HIF1A quantifiziert humanes HIF1A in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes HIF1A.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes HIF1A misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das Thermo Scientific HIF-1 alpha ELISA-Kit enthält ausreichend Reagenzien und Puffer für Prüfung der Konzentration von HIF-1alpha (Hypoxie-induzierbarer Faktor 1-alpha) in Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumzitrat) und Kulturlysat. Dieses Produkt enthält Reagenzien für den Analytnachweis in 96 Mikrowells.
Merkmale der Thermo Scientific HIF-1alpha ELISA-Kits:
  • Ziel: Natürlicher und rekombinanter humaner Hypoxie-induzierbarer Faktor 1alpha (HIF1A)
  • Format: kolorimetrischer ELISA (TMB-Substrat) auf durchsichtiger 96-Well-Streifenplatte
  • Messung: Absorbierung bei 450 nm, keine Absorbierung bei 550 nm
  • Assay-Bereich: 81.92 bis 20,000 pg/ml
  • Empfindlichkeit: < 30 pg/ml
  • Precision: Intra-Assay-CV <10 %; Inter-Assay-CV <10 %
  • Probenarten: Zellkulturlysat, Serum, Plasma (EDTA, Natriumzitrat und Heparin)
  • Gesamte Assay-Zeit: 3.5 Stunden
  • Probengröße: 50 μ l
  • Spezifität: spezifisch für humane HIF-1A mit Kreuzreaktivität mit Maus- und Ratten-HIF-1A.
Diese HIF-1alpha ELISA-Kits verwenden vortitrierte, aufeinander abgestimmte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern, um eine empfindliche und genaue Messung des Hypoxie-induzierbaren Faktors 1-alpha (HIF1A, auch BHLHE78, MOP1, PASD8 genannt) in Proben von 50 bis 100 μl pro Well zu erreichen. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.
Inhalt:
Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Platten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate. .
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q16665
Assay-Bereich 81.92 bis 20,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 30 pg/mL
Beschreibung HIF-1 alpha ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, humane Spezies, immunologische Forschungskategorie, kolorimetrische Nachweismethode, kolorimetrischer ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtigen 96-Well-Streifenplatten, enthalten vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien
Assay 96
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Transkriptionsfaktoren
Probentyp Zelllysate, Plasma, Serum
Spezifität Spezifisch für humanen HIF-1A und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus- und Ratten-HIF-1A.
Substrattyp TMB
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus, Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinassays und -analyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3091
Gensymbol HIF-1-alpha, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF1, HIF1-ALPHA, MOP1, PASD8, bHLHe78
Wirtsspezies Human
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Messung Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Messbereich 450 bis 550 nm
Präzision Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 %
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Zelllysat, 50 μl; Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h