Learn More
HICAL Säuremischung, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12942030 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Artikelnummer. 12942030
Marke: SPEX Certiprep HICALACIDS5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
2,4,5-Trichlorophenol95-95-42000μg/ml
2,4,6-Trichlorophenol88-06-22000μg/ml
2,4-Dichlorphenol120-83-22000μg/ml
2,4-Dimethylphenol105-67-92000μg/ml
2,4-Dinitrophenol51-28-52000μg/ml
2-Chlorphenol95-57-82000μg/ml
2-Methylphenol95-48-72000μg/ml
2-Nitrophenol88-75-52000μg/ml
4,6-Dinitro-2-Methylphenol534-52-12000μg/ml
4-Chlor-3-Methylphenol59-50-72000μg/ml
4-Methylphenol106-44-52000μg/ml
4-Nitrophenol100-02-72000μg/ml
Benzoesäure65-85-02000μg/ml
Pentachlorphenol87-86-52000μg/ml
Phenol108-95-22000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HICAL Säuremischung
CAS 95-95-4, 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5, 95-57-8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2000 μg/ml
Verpackung 5 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Lösungsmittel oder Matrix MeCl
Menge 5 ml
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HICAL ACIDS MIX
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dichloromethane, 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol, DNOC
Produkt nur für den Laborgebrauch