missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIBCH Antibody (OTI3H5), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-71796R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HIBCH Monoclonal specifically detects HIBCH in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
Spezifikation
| HIBCH | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| HIBCH | |
| Full length recombinant protein of human HIBCH (NP_055177) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Canine | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| OTI3H5 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase, EC 3.1.2.4,3-hydroxyisobutyryl-coenzyme A hydrolase3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase, mitochondrial, HIB-CoA hydrolase, HIBYL-CoA-H, HIBYLCOAH | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Lipid and Metabolism | |
| 26275.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur