Learn More
FTM Technologies™ Überkopf-Abzugshaube
Artikelnummer. 11718044
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
50 bis 450 m3/h
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
11718044 50 bis 450 m3/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11718044 Lieferant FTM Technologies™ Lieferanten-Nr. HI9P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 CHF
    1500.04 CHF / 1 Stück
    Sparen 354.96 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speziell für die Aufnahme von leichten Dämpfen und Lösungsmitteln, die vom Arbeitsplatz ausgehen. FTM Technologies™ Überkopf-Abzugshauben geben den Arbeitsraum im Labor vollständig frei.
  • Visier in durchsichtigem PVC
  • Unterstützt durch 4 hängende Ketten
  • Kann für die Filtration oder Entladung nach außen eingerichtet werden
  • Über Arbeitsplätze, die starke Dämpfe abgeben, oder Tabletts und Reinigungsmaschinen, Lötbädern, Maschinen und vielem mehr aufstellen
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 720 x 640 x 300 mm
Flussrate 50 bis 450 m3/h
Spannung 230 V
Gewicht (metrisch) 8 kg
Frequenz 50 Hz