Learn More
FTM Technologies™ Mini-Abzugshaube ohne Abluftleitung Modell Hi8F
Beschreibung
- Mini-Haube mit konstantem Durchfluss.
- Aktivkohlefiltration.
- Staubfilter.
- Vorsatzfilter verlängern die Lebensdauer des Hauptfilters.
- Funktioniert einfach durch die Platzierung entlang der Dunstquelle.
- Kann auch auf einem Gelenkarm montiert werden.
- Sehr leicht verschiebbar dank des geringen Gewichts (2,8 kg).
- Anwendungsbeispiele:
- Behandlung von Lösungsmitteln
- Rauch
- Auftragen von Klebstoffen
- Kleine Staubpartikel, Gerüche oder geringe Dampfmengen usw.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abzugshaube |
| Abmessungen (L x B x H) | 240 x 300 x 200 mm |
| Flussrate | 230 m3/h |
| Enthält | Aktivkohlefiltration, Staubfilter |
| Leistungsaufnahme | 85 W |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht (metrisch) | 2,8 kg |
| Frequenz | 50 Hz |