Learn More
FTM Technologies™ Hi5VP Abzugskabinen
Artikelnummer. 11758054
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
50 bis 450 m3/h
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
11758054 50 bis 450 m3/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11758054 Lieferant FTM Technologies™ Lieferanten-Nr. HI5VP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3785.00 CHF
    3158.56 CHF / 1 Stück
    Sparen 626.44 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für Filtrationsanforderungen verwendet, bei denen ein kanalisierter Raum benötigt wird. FTM Technologies™ HI5VP Extraktionskabinen haben geformtes, bruchsicheres Glas mit einer Dicke von 6 mm.
  • Die Vorderseite des Standes ist völlig offen
  • Zu den Anwendungen gehören chemische Handhabung, Sprühen, Pulverisieren und Lackieren
  • Auch geeignet zum Reinigen von Lösungsmitteln, Wannen oder Maschinen, die eine große Menge an Dämpfen erzeugen
  • Kann als Recycling oder als Filterabzug mit Aktivkohle- oder Staubfilter verwendet werden
  • Kann auch mit externer Evakuierung verwendet werden (Filter für Evakuierung und Abluftkanal)
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 800 x 700 x 700 mm
Flussrate 50 bis 450 m3/h
Spannung 230 V
Gewicht (metrisch) 33 kg
Frequenz 50 Hz