Learn More
FTM Technologies™ Hi1P tragbare Abzugshaube
Artikelnummer. 11798054
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
50 bis 430 m3/h
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate
11798054 50 bis 430 m3/h
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11798054 Lieferant FTM Technologies™ Lieferanten-Nr. HI1P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00 CHF
    1192.07 CHF / 1 Stück
    Sparen 282.93 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützt das Gesicht vor Einatmen und Spritzern gefährlicher Stoffe. FTM Technologies™ HI1 P Tragbare Dunstabzugshauben verfügen über ein höhenverstellbares beleuchtetes Visier.
  • Einfacher Transport
  • Durchsichtiges, abgewinkeltes Visier
  • Gehäuse aus Polypropylen, bürstenloser Motor
  • Als Umluftabzug (kanallos) oder mit einem externen Ausgang/Vorfiltern verwenden
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 350 x 500 x 470 mm
Flussrate 50 bis 430 m3/h
Spannung 230 V
Gewicht (metrisch) 6 kg
Frequenz 50 Hz