Learn More
HHIP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
131.19 CHF - 351.68 CHF
Spezifikation
Antigen HHIP
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16828883
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11654-1-AP-150UL
150 μL
351.68 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838883
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11654-1-AP-20UL
20 μL
131.19 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein similar to the mouse hedgehog-interacting protein, a regulatory component of the hedgehog signaling pathway. Members of the hedgehog family are evolutionarily conserved proteins which are involved in many fundamental processes in embryonic development, including anteroposterior patterns of limbs and regulation of left-right asymmetry.
Spezifikation
Spezifikation
HHIP
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
IgG
-20°C
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Antigen Affinity Chromatography