Learn More
HHIP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11654-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16828883
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein similar to the mouse hedgehog-interacting protein, a regulatory component of the hedgehog signaling pathway. Members of the hedgehog family are evolutionarily conserved proteins which are involved in many fundamental processes in embryonic development, including anteroposterior patterns of limbs and regulation of left-right asymmetry.
Spezifikation
Spezifikation
HHIP
Polyclonal
Unconjugated
HHIP
hedgehog interacting protein, HHIP, HIP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
15245, 291936, 64399
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q7TN16, Q96QV1
Hhip
HHIP Fusion Protein Ag2241
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat