Learn More
Invitrogen™ Humanes HHATL, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1398
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
HHATL Synthetisches Peptid, PEP-1398, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem HHATL überein. PEP-1398 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34355 verwendet werden.Spezifikation
57467 | |
gereinigt | |
Human HHATL | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9HCP6 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
HHATL | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |