Learn More
Brady™ HH83 Handheld - HF, NFC, Barcode
Die HH83-Lesegeräte wurden für die schnelle, genaue und zuverlässige Erfassung von Barcode-Daten entwickelt. Robuste Lesegeräte für die Datenerfassung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
Marke: Brady™ 310378
Additional Details : Gewicht : 0.34000kg
Beschreibung
- Robuste Lesegeräte für die Datenerfassung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen
- Ergonomisches Design für eine lange Nutzung, IP65-Schutzklasse und Fallbeständigkeit
- Upgrade auf die RFID-ACD-Variante bei Bedarf möglich
- Objekterkennungssensor (ToF) zum automatischen Auslösen des Scanvorgangs
- Rascher Akkuwechsel: aufgebrauchter Akku lässt sich in wenigen Sekunden durch einen voll aufgeladenen Akku ersetzen
- Die HH83-Lesegeräte wurden für die schnelle, genaue und zuverlässige Erfassung von Barcode-Daten entwickelt.
Spezifikation
100/240 V at 50/60 Hz | |
Gorilla Glass 3, Color Touchscreen | |
1280 x 720 | |
2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD Slot for SDXC Cards | |
7 in. | |
3.1 in. | |
1.4 in. | |
11.99 oz. | |
10 to 95% (Non-condensing) | |
2 Years |
Brady HH83 Reader 2D Imager | |
1 Reader | |
Handheld | |
177 mm | |
78 mm | |
35 mm | |
340 g | |
RFID Labeling, Asset Tracking, Warehouse Marking, Temperature Labeling, Food and Beverage, Inspection Tagging, Security Identification | |
Handheld Device, Changeable Battery (Pre-installed), Wrist Strap, Safety and Regulations Card | |
Android 10 |