Learn More
HGH Fragment 176-191 Trifluoroacetic acid (>90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Neat |
| Molekulargewicht | 1799.0811402 |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room Temperature |