missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HGFR (c-Met) Human ProcartaPlex™ Simplex Kit

Artikelnummer. 17410713
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17410713

Marke: Invitrogen™ EPX01012403901

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Human HGFR (c-Met) Simplex ProcartaPlex Kit dient zur Messung des Proteins HGFR (c-Met) und ist mit anderen Simplex Kits kombinierbar, sodass Benutzer ein eigenes Multiplex-Panel zur Nutzung mit der Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/-quantifizierung erstellen können.

  • Das Human HGFR (c-Met) Simplex ProcartaPlex Kit misst HGFR (c-Met)-Protein
  • So konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Benutzer ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteinerkennung und -quantifizierung verwendet
  • Bei Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwendet wird), wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (EPX010-10420-901) benötigt.
  • Die empfohlene Probenvorverdünnung für Serum- und Plasmaproben beträgt 1:100

Über ProcartaPlex-Assays für die Luminex-Plattform

  • ProcartaPlex-Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA
  • Sie verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex-Instrument zu quantifizieren
  • ProcartaPlex Multiplex-Assays erfordern nur 25 μl Plasma oder Serum oder 50 μl Zellkulturüberstand
  • Analysierte Ergebnisse können in nur vier Stunden erzielt werden
  • Als Panel nach dem höchsten Industriestandard validiert, einschließlich Proteinzielkombinierbarkeit und Kreuzreaktivitätstests
  • Panel sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nichtmenschlicher Primat, Schwein und Hund)
  • Bewährte Luminex Technologie ist eine hoch referenzierte Multiplexing-Plattform zur Proteindetektion und -quantifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Simplex-Kit
Menge 96 Tests
Spezies Human
Combinability Kombinierbar
Bead-Region 25
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Siehe Analysezertifikat
Format Simplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Gen MET
Gen-Alias HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFNB97, HGF/SF-Rezeptor, HGF/SF
Gen-ID (Entrez) 4233
Gensymbol MET
Interassay-VK Weniger als 15 %
Intraassay-VK Weniger als 15 %
Produktlinie ProcartaPlex
Protein Hepatozyten-Wachstumsfaktor-Rezeptor
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants
Probenvolumen Serum/Plasma: 25 µl; CCS: 50 µl
UniProt-ID P08581
Inhalt und Lagerung • 1 Fläschchen Capture Beads (50x)
• 1 Fläschchen biotinylierter Nachweisantikörper (50x)
• 2 Fläschchen Human-Standardgemisch 8 (gefriergetrocknet)
• 1 Flasche universeller Assaypuffer

Bei 2  bis 8 °C lagern.
Research Area Oncology
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt