Learn More
Gibco™ HGF Recombinant Human Protein
HGF, rekombinantes, humanes Protein
Marke:  Gibco™ PHG0324
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12083599
  • 373.00 CHF / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 12-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Reinheit—Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
  • Hohe biologische Aktivität—Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
  • Bewährte Kompatibilität—Gibco™ Proteine werden in Bioassays mit Gibco™ Medien getestet
Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein
Der rekombinante, humane Hepatozyt-Wachstumsfaktor ist eines unserer über 250 verfügbaren, rekombinanten Gibco™ Proteine. Um Gibco™ Wachstumsfaktoren von höchster Qualität zu gewährleisten, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten.
Hohe biologische Aktivität
Intern durchgeführte Aktivitätstests von rekombinanten Gibco™ Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, antivirale und Protease-Assays. Die spezifische Aktivität des rekombinanten, humanen Hepatozyt-Wachstumsfaktors (HGF) wird durch die dosisabhängige Proliferation von Affen-4MBr-5-Zellen bestimmt.
Bewährte Kompatibilität
Gibco™ Proteine werden in Bioassays mit Gibco™ Medien getestet. Seit 1962 stellt Gibco™ hochwertige Medien, Reagenzien und Seren zur zuverlässigen Erstellung von Zellkulturen her.
Spezifikation
Spezifikation
50 ng/ml
< 1 EU/ml
Dry Ice
Lyophilized
Recombinant, Ligand
Carrier-Free
Human
70 kDa
HGF
Proliferation of the monkey epithelial cell line 4MBr-5
10 µg
Mammalian
Growth Factors & Receptors
HGF (Hepatocyte Growth Factor)
Cell Cycle & Proliferation, Oncology, Stem Cell Research, Signal Transduction, Angiogenesis
Cell Culture
95 %