Learn More
LNI Swissgas HGA 2U PRO 600
Artikelnummer. 17832239 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/115/220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
17832239 100/115/220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17832239 Lieferant LNI Swissgas Lieferanten-Nr. 6920.17.060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16110.00 CHF
    15092.35 CHF / 1 Stück
    Sparen 1017.65 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserstoffgenerator für ultrahohe Reinheit.
  • Zubehör
Spezifikation
Spannung 100/115/220/230 V
Typ Wasserstoff-Trägergasgenerator