Learn More
LNI Swissgas HGA 2U PRO 250
Artikelnummer. 17842239 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/115/220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
17842239 100/115/220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17842239 Lieferant LNI Swissgas Lieferanten-Nr. 6920.17.025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12855.00 CHF
    12040.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 814.50 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserstoffgenerator für ultrahohe Reinheit.
  • Zubehör
Spezifikation
Spannung 100/115/220/230 V
Typ Wasserstoff-Trägergasgenerator