Learn More
IBA Solutions For Life Science Hexynl-ApG Transkriptionsstarter
Ein modifiziertes RNA-Oligonukleotid für 5'-markierte Transkripte, das Klickreaktionen mit einer Reihe von Azid-Etiketten ermöglicht und für In-vitro-Transkriptionsexperimente verwendet werden kann.
Marke:  IBA Solutions For Life Science 5-0710-541
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643708
  • 1420.00 CHF /
Verfügbar ab
06-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einer der Hauptgründe für den Erfolg von IBA bei der kundenspezifischen Oligonukleotid- und Dinukleotid-Synthese ist die hauseigene Nukleinsäure-Chemieanlage, die die Produktion von qualitativ hochwertigen modifizierten Oligonukleotiden zu wettbewerbsfähigen Preisen ermöglicht.
  • Modifizierte Dinucleotide für 5'-Transkriptmarkierung: Transkriptionsstarter
  • 5'-modifiziertes APG kann In-vitro-Transkriptionsexperiment verwendet werden – ist integriert   nur einmal am 5'-Ende
  • Einfache Einführung von Fluoreszenzmarkern, um Transkripte sichtbar zu machen
  • Einführung nicht-radioaktiver Marker wie Biotin oder Digoxigenin zur Isolierung von Transkriptionsprodukten
  • Grundsätzlich können alle verfügbaren Farbstoffe und nicht-radioaktive Reportergruppen eingeführt werden
Spezifikation
Spezifikation
Hexynl-ApG Transkriptionsstarter
Für Markierung 5'-Transkript, In-vitro-Experimente
RNA-Oligonukleotid
5 μmol