Learn More
Hexylmagnesiumchlorid, 2 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975941 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 11975941
Marke: Thermo Scientific Acros 434688000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 44767-62-6 | C6H13ClMg | 144.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 44767-62-6, 109-99-9
Summenformel C6H13ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 144.93
MDL-Nummer MFCD06798087
InChI-Schlüssel ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexylmagnesium chloride, 1-hexylmagnesium chloride, hexylmagnesium chloride solution, hexyl magnesium chloride, n-hexylmagnesium chloride, chloro hexyl magnesium, odoooexdbngoof-uhfffaoysa-m, 1-hexylmagnesium chloride, 1m in methf, hexylmagnesium chloride2.0m solution, hexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
PubChem CID 10877247
SMILES CCCCCC[Mg]Cl
Spezifikation
Siedepunkt 65.0°C to 68.0°C
Chemischer Name oder Material Hexylmagnesium chloride
Farbe Braun bis Braun-Grau
Physikalische Form Lösung
Menge 800 mL
Flammpunkt −25°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
IUPAC-Name Magnesium;hexan;chlorid
Formelmasse 144.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.90 to 2.20M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.965
Dichte 0.9650g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexylmagnesium chloride, 2M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.