Learn More
Nicotinsäurehexylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15536006 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15536006 25 g 25 Gramm
15526006 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15536006 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460090250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23597-82-2 | C12H17NO2 | 207.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23597-82-2
Summenformel C12H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.27
InChI-Schlüssel RVYGVBZGSFLJKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, hexyl ester, hexyl nicotinoate, nicotherm, n-hexyl nicotinoate, nicotinic acid, hexyl ester, unii-bn07pb44iv, nicotinic acid n-hexyl ester, bn07pb44iv, nicotinsaeure-n-hexylester
PubChem CID 90202
IUPAC-Name Hexylpyridin-3-Carboxylat
SMILES CCCCCCOC(=O)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexyl nicotinate
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 329.0°C
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 25 g
Relative Dichte 1.02
Formelmasse 207.27
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexyl nicotinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.