Learn More
Hexylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041334
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
6092-54-2
C7H13ClO2
164.63
MFCD00000651
KIWBRXCOTCXSSZ-UHFFFAOYSA-N
hexyl chloroformate, carbonochloridic acid, hexyl ester, n-hexyl chloroformate, chloroformic acid n-hexyl ester, hexyl chlorocarbonate, unii-mu6004c2z3, chloro hexyloxy methanone, chloroformic acid hexyl ester, hexylchloroformate, hexyl=chloroformate
22466
Hexyl Carbonochloridat
CCCCCCOC(Cl)=O
6092-54-2
C7H13ClO2
164.63
MFCD00000651
KIWBRXCOTCXSSZ-UHFFFAOYSA-N
hexyl chloroformate, carbonochloridic acid, hexyl ester, n-hexyl chloroformate, chloroformic acid n-hexyl ester, hexyl chlorocarbonate, unii-mu6004c2z3, chloro hexyloxy methanone, chloroformic acid hexyl ester, hexylchloroformate, hexyl=chloroformate
22466
Hexyl Carbonochloridat
CCCCCCOC(Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexyl chloroformate
Farbe Farblos
Dichte 1.0070g/mL
Siedepunkt 60°C to 61°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO2(CH2)5CH3
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Relative Dichte 1.007
Formelmasse 164.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.