Learn More
1-Hexanol, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318703 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10318703 25 L Metallfass 25 Liter
10192290 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10477690 1 L Glasflasche 1 Liter
10204970 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10636204 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10318703 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120790250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-27-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00002982
InChI-Schlüssel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-Name Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexyl alcohol
Azidität 0.02mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -52.0°C
Dichte 0.8136g/mL
Siedepunkt 156.0°C to 157.0°C
Flammpunkt 59°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Metallfass
Strukturformel CH3(CH2)5OH
Brechungsindex 1.4170 to 1.4190
Menge 25 L
Beilstein 01, 407
Merck Index 15, 4734
Relative Dichte 0.8136
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 5.3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit