Learn More
Hexocycliummethylsulfat, LoGiCal
Artikelnummer. 30457429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457429 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457429 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1655.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexocyclium Metilsulfate
CAS 115-63-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hexocyclium Metilsulfate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H33 N2 O . C H3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-(β-Cyclohexyl-β-hydroxyphenethyl)-1,1-dimethylpiperazinium methylsulfate, Piperazinium, 4-(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylethyl)-1,1-dimethyl-, methyl sulfate (salt), Piperazinium, 4-(β-cyclohexyl-β-hydroxyphenethyl)-1,1-dimethyl-, methyl sulfate, (±)-Hexocyclium methyl sulfate, 4-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenethyl)-1,1-dimethylpiperazinum methyl sulfate, AMA-DE 1973, Hexocyclium, Hexocyclium methosulfate, Hexocyclium methyl sulfate, Hexocyclium metilsulfate, MI Tral, N-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenylethyl)-N'-methylpiperazine dimethylsulfate, N-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenylethyl)-N'-methylpiperazine methosulfate, NSC 30256, Tral, Tralin, Traline
InChI-Formel InChI=1S/C20H33N2O.CH4O4S/c1-22(2)15-13-21(14-16-22)17-20(23,18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19;1-5-6(2,3)4/h3,5-6,9-10,19,23H,4,7-8,11-17H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1(C)CCN(CC(O)(C2CCCCC2)c3ccccc3)CC1
IUPAC-Name 1-Cyclohexyl-2-(4,4-Dimethylpiperazin-4-ium-1-yl)-1-phenylethanol;Methylsulfat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 428.59
Menge 10 mg
Formelmasse 428,2345 g/mol