Learn More
Hexetidin, Stereoisomerengemisch, TRC
Artikelnummer. 30393843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393843 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393843 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9250131G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexetidine
CAS 141-94-6
Summenformel C21 H45 N3
Menge 1 g
Synonym Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine
InChI-Formel InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
SMILES CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
IUPAC-Name 1,3-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1,3-diazinan-5-amin
Molekulargewicht (g/mol) 339.6
Formelmasse 339.3613