Learn More
Hexetidin, Mikromol™
Beschreibung
Hexetidin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexetidine |
| CAS | 141-94-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hexetidine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C21 H45 N3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1 |
| IUPAC-Name | 1,3-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1,3-diazinan-5-amin |
| Mehr anzeigen |