Learn More
Hexestrol, TRC
Artikelnummer. 30401848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401848 1 g
30389132 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2953001G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-16-2
Summenformel C18 H22 O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.37
Synonym Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl)bis-, (R*,S*)-, Phenol, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di-, meso- (8CI), Cycloestrol, Erythrohexestrol, Estrifar, Estronal, Extra-Plex, Hexanoestrol, Hexestrofen, Hexestrol, Hexoestrol, Hexron, Hormoestrol, Mesohexestrol, NSC 9894, Sinestrol, Synestrol, Synoestrol, Synthovo, Syntrogene, meso-3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-Hexestrol, Phenol, 4,4'-[(1R,2S)-1,2-diethyl-1,2-ethanediyl]bis-, rel-
IUPAC-Name 4-[(3S,4R)-4-(4-Hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol
SMILES CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexestrol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+
Formelmasse 270.162
Reinheit (%) >95%