Learn More
Sechswertiges Chrom, Standardlösung, Specpure™, Cr+6 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Hexavalent Chromium, standard solution is used in ion chromatography for measurement and determination of soluble Cr(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexavalent Chromium standard solution |
| Namenshinweis | Cr+6 1000μg/mL |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Gelb |
| Löslichkeit | Miscible with water |
| Menge | 100 mL |
| Güte | Specpure |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hexavalent Chromium, standard solution, Specpure, Cr(+6) 1000µg/ml
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium dichromate