Learn More
Hexatriacontan, TRC
Artikelnummer. 30467936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467936 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467936 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN211025100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexatriacontane
CAS 630-06-8
Summenformel C36 H74
Menge 100 mg
Synonym Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane
InChI-Formel InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Hexatriacontan
Molekulargewicht (g/mol) 506.97
Formelmasse 506.5791