Learn More
Hexatriacontan, TRC
Artikelnummer. 30472673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472673 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472673 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN21102510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexatriacontane
CAS 630-06-8
Summenformel C36 H74
Menge 10 mg
Synonym Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane
InChI-Formel InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Hexatriacontan
Molekulargewicht (g/mol) 506.97
Formelmasse 506.5791