Learn More
Hexaphenyldisilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341767
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11341767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04928.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1450-23-3 | C36H30Si2 | 518.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1450-23-3
Summenformel C36H30Si2
Molekulargewicht (g/mol) 518.81
MDL-Nummer MFCD00039558
InChI-Schlüssel ZMHATUZXFSOVSC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74059
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaphenyldisilane
Schmelzpunkt 368°C to 370°C
Menge 1 g
Beilstein 2024230
Synonym hexaphenyldisilane, disilane, hexaphenyl, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyl, disilane, hexaphenyl-,, acmc-1bxza, triphenyl triphenylsilyl silane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane #, disilane,1,1,1,2,2,2-hexaphenyl
IUPAC-Name Triphenyl(triphenylsilyl)silan
Formelmasse 518.81
Reinheit (%) 98%