Learn More
Hexaphenylbenzol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370044
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11370044 5 g 5 Gramm
11360044 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370044 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00446.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 992-04-1 | C42H30 | 534.702 g/mol
Hexaphenylbenzene was used to prepare the fluorescent nanorods used for the detection of trinitrotoulene (TNT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexaphenylbenzol wurde zur Herstellung fluoreszierender Nanostäbe zum Nachweis von Trinitrotoluol (TNT) verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 992-04-1
Summenformel C42H30
Molekulargewicht (g/mol) 534.702
MDL-Nummer MFCD00003057
InChI-Schlüssel QBHWPVJPWQGYDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexaphenylbenzene, benzene, hexaphenyl, 3',4',5',6'-tetraphenyl-o-terphenyl, acmc-20akri, m-terphenyl, 2',4',5',6'-tetraphenyl, ghl.pd_mitscher_leg0.890, hexaphenylbenzene 1g, 1,1':2',1-terphenyl, 3',4',5',6'-tetraphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexaphenylbenzene
PubChem CID 70432
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6-Hexakis-Phenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=C(C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaphenylbenzene
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 1895903
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 534.7
Reinheit (%) ≥98%