Learn More
Hexanoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496206
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496206 500 g 500 Gramm
11486206 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23027.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 142-61-0 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
Hexanoyl chloride has been used in the synthesis of (±)-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-one, 14-methyl-1-octadecene. It is used as crystal liquid, pharmaceutical and organic synthesis material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexanoylchlorid wurde bei der Synthese von (±)-7-Butyl-6,8-Dihydroxy-3-Pentyl-3,4-Dihydroisochromen-1-one, 14-Methyl-1-Octadecen verwendet. Wird als Flüssigkristall, pharmazeutisches und organisches Synthesematerial verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-61-0
Summenformel C6H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 134.603
MDL-Nummer MFCD00000760
InChI-Schlüssel YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid
PubChem CID 67340
IUPAC-Name Hexanoylchlorid
SMILES CCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanoyl chloride
Schmelzpunkt -87°C
Dichte 0.971
Siedepunkt 150°C to 153°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.426
Menge 500 g
UN-Nummer UN2920
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1763
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,chloroform.
Formelmasse 134.61
Reinheit (%) 98%