Learn More
Hexanophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457736 100 g 100 Gramm
11437736 5 g 5 Gramm
11447736 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14712.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 942-92-7 | C12H16O | 176.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942-92-7
Summenformel C12H16O
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
MDL-Nummer MFCD00009512
InChI-Schlüssel MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanophenone, caprophenone, 1-hexanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hexanone, n-hexanophenone, amyl phenyl ketone, hexaphenone, pentyl phenyl ketone, 4-ethylbutyrophenone, n-amylphenyl ketone
PubChem CID 70337
IUPAC-Name 1-Phenylhexan-1-on
SMILES CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanophenone
Schmelzpunkt 25°C to 27°C
Dichte 0.95
Siedepunkt 265°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5105
Menge 100 g
Beilstein 1908667
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 98%