Learn More
Hexane, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13228003 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 L
Verpackung:
HDPE-Flasche
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13228003 5 L HDPE-Flasche 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 13228003 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 CHF
    111.00 CHF / 5 Liter
    Sparen 11.00 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanes
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Schmelzpunkt -95.0°C
Dichte 0.6590g/mL
Siedepunkt 69.0°C
Flammpunkt −22°C
Verpackung HDPE-Flasche
Summenformel C6H14
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Brechungsindex 1.3748 to 1.3810
Menge 5 L
Relative Dichte 0.659
Synonym Hex
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Formelmasse 86.18
Güte Technisch