Learn More
Hexane, gemischte Isomere, HPLC-Gütegrad, größer als 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462427 4 x 1 L 1 Liter
15442427 1 L 1 Liter
15452427 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15462427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045652.M1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanes
Schmelzpunkt -95°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.67
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt <-23°C (-9°F)
Zündpunkt 240°C (464°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3795
Prozentgehaltsbereich >99%
Summenformel C6H14
Dampfdruck 160 hPa (120mm Hg) at 20°C
MDL-Nummer MFCD02179311
Siedepunkt 65°C to 70°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,chloroform,alcohol,and acetone. Immiscible with water.
Formelmasse 86.18
Güte HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001%