Learn More
Hexane, Isomerengemisch, Umweltgütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324518
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11324518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042386.K7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Hexane mixed isomers is used in the laboratory to extract oil and grease contaminants from water and soil for analysis. As a non-polar solvent, it is used in chromatography. It plays an important role in the preparation of glues for shoes, leather products and roofing. It is also used for reactions that involve very strong bases such as the preparation of Grignard reagents. It is also involved in the preparation of organolithiums compounds namely butyl lithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92112-69-1
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD00009520
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanes
Schmelzpunkt -95°C
Namenshinweis Mixed isomers
Farbe Farblos
Dichte 0.67 g/mL
Siedepunkt 65°C to 70°C
Menge 4 L
Flammpunkt <−23°C (−9°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3795
UN-Nummer UN1208
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 86.18
Güte Umwelt