Learn More
Hexane, 99%, ACS Reagenz, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10118140
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Kunststofftrommel
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
92112-69-1
C6H14
MFCD00009520
Hex
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
92112-69-1
C6H14
MFCD00009520
Hex
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexanes
Schmelzpunkt -95.0°C
Namenshinweis Mixture of isomers
Dichte 0.6590g/mL
Siedepunkt 69.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt −22°C
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3748 to 1.3810
Prozentgehaltsbereich 99%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 0.659
Titrierbare Säure 0.0003 meq/g max.
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Dampfdruck Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Merck Index 14, 4694
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) 99%
Güte ACS Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.