Learn More
Hexan-Fraktion, ≥ 95 %, für die Spektroskopie, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616572 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dimensione della confezione:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Verpackung Dimensione della confezione
10616572 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10327970 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10616572 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168575000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.20 CHF
    68.50 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 5.70 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Hexanes
Azidität 0.00015 meq/g max.
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Extinktion (1 cm cell vs water), 0.005 max. at 240nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 230nm, 0.025 max. at 220nm, 0.1 max. at 210nm, 0.3 max. at 200nm
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 0.6590g/mL
Siedepunkt 69°C
Flammpunkt -22°C
Prozentgehaltsbereich (95% n-hexane approximately) (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Brechungsindex 1.3748 to 1.381
MDL-Nummer MFCD00009520
Menge 500 mL
Beilstein 01, 142
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Merck Index 14, 4694
Relative Dichte 0.659
Synonym Hex
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,ether and chloroform
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Formelmasse 86.18
Dampfdruck 160mbar at 20°C
Reinheit (%) 95+%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.