Learn More
Hexane, ≈95 % N-Hexan, HPLC für den Nachweis mittels Fluoreszenz
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Hexane, ≈95 % N-Hexan, HPLC für den Nachweis mittels Fluoreszenz
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -95°C |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 1 L |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 160mbar at 20°C |
| Viskosität | 0.31 mPaS at 20°C |
| Siedepunkt | 69°C |
| Formelmasse | 86.18g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hexan
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.