Learn More
Hexan, puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120462
413.20 CHF gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
Hexan
CCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
Hexan
CCCCCC
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexan
Schmelzpunkt -95 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Aussehen Flüssig
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Formelmasse 86.18 mol
Reinheit (%) ≥ 99 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Dichte 0.659 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 69 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.077
Flammpunkt −26 °C (−14.8 °F)
Zündpunkt 453 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex N20/D 1.3745 bis 1.3755
Rückstand nach Verdampfung 0 bis 0.001 %
Titrierbare Säure Freie Säure (als CH3COOH): ≤ 0.002 %
Dampfdruck 5.2 psi (37.7 °C), 132 mmHg (20 °C), 256 mmHg (37.7 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.