Learn More
Hexan, Mischung aus Isomeren, puriss., ≥ 85 % Isomerbasis (GC), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
2.5 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexane, Mixture Of Isomers |
Dichte | 0.672g/mL at 25°C |
Menge | 2.5 L |
Explosionsgrenze | 0.075 |
Flammpunkt | −23°C (−9.4°F) |
Zündpunkt | 437°F |
UN-Nummer | 1208 |
Beilstein | 1730733 |
Formelmasse | 86.18g/mol |
Reinheit (%) | ≥85% isomers basis (GC) |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexan, Mischung aus Isomeren, puriss., ≥ 85 % Isomerbasis (GC), Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur